Learn More
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Descripción
- Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
- Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
- Compatible with all major brands of desktop laser printers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Hoja |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | láser |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por hoja | 1/Sheet |
| N.° por paquete | 16/Pk. |
| Mostrar más |