Learn More
Texwipe™ Etiquetas para autoclave redondas en blanco adhesivas para autoclave
Código de producto. 31359694 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,5 in
Código de producto. Anchura (imperial)
31359694 1,5 in
1 options
Código de producto. 31359694 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX515A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.00€
    484.92€ / paquete de 2000
    Ahorro 182.08€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Etiqueta mate duradera con adhesivo fuerte, que garantiza que los datos permanezcan claros e intactos durante repetidos ciclos de esterilización en autoclave.
  • Construido con materiales de alto rendimiento Teslin™ Material para etiquetado de salas blancas y esterilización.
  • Compatible con la mayoría de las tintas convencionales para opciones de impresión flexibles.
  • Evita manchas, decoloración o pérdida de datos incluso bajo esterilización en autoclave a alta temperatura.
  • La superficie mate garantiza una impresión clara y legible y una adhesión óptima de la tinta.
  • El adhesivo permanente proporciona una unión fuerte y confiable en diversas superficies de salas limpias.
  • Ideal para etiquetado en áreas de producción estéril, farmacéutica y de laboratorio.
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Teslin
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Forma Redondo
Dimensiones (L x An) 1,5 x 1,5 in (3,8 x 3,8 cm)
Longitud (imperial) 1,5 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3.8 cm