Learn More
DURAN™ Botella de Autoclave
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31772839 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
31772839 500 mL paquete de 4
31772838 1000 mL paquete de 4
31772840 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31772839 Proveedor DURAN™ N.º de proveedor 219944456
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de botella autoclave y tapa de empuje para una esterilización segura y eficiente con vapor de medios líquidos.
  • Botellas moldeadas en DURAN™ vidrio borosilicato 3.3 con una resistencia térmica y química excepcional.
  • Riesgo de esterilidad minimizado, previene la contaminación minimizando intervenciones manuales.
  • Mayor Seguridad del Usuario reduce el riesgo del operador al eliminar los pasos de cierre manual durante la manipulación posterior al autoclave.
  • Identificación sencilla, etiquetas y etiquetas de botellas codificadas por colores aseguran una identificación clara y organizada en el laboratorio.
  • El espacio y la ergonomía optimizados, el diseño delgado y las zonas de agarre ergonómicas mejoran el uso del espacio y la comodidad de manejo (solo botellas de 500 y 100 mL).
  • Eficiencia en el tiempo, elimina el apretón manual de tapas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia del autoclave.
  • Pedidos y Inventario Simplificados, disponibles en cantidades igualadas para facilitar la gestión y gestión de pedidos.
  • El cuello de botella especialmente diseñado se adapta a la tapa auto-ventilante para una esterilización segura.
  • Tapón de goma natural con presión para sellar de forma sencilla, segura y sencilla.
  • Autoclavable a 121 °C, para una esterilización fiable con vapor, con la DURAN™ tapa de sellado reutilizable hasta cinco ciclos de esterilización.
Nota:
  • Las botellas de autoclave de 500 mL y tapones push-on se venden en 4 botellas y 4 tapones. Se venden botellas de autoclave de 2000 mL y tapones push-on en 1 botella y 4 tapones.
  • Vidrio Tipo I según los requisitos de la farmacopea USP estadounidense vigente - 660 - Recipientes - Vidrio.
Certificación:
  • Vidrio Tipo I según los requisitos de la farmacopea estadounidense actual USP <660 > Contenedores - Vidrio.
  • Vidrio Tipo I según los requisitos de la farmacopea europea vigente EP (3.2.1) Envases de vidrio para uso farmacéutico.
  • Vidrio Tipo I según los requisitos de la Farmacopea japonesa <vigente JP 7.01 > Test para envases de vidrio para inyecciones.
  • Los resultados de calibración de los instrumentos volumétricos con este certificado se refieren a un lote de calibración.
  • Este certificado de lote confirma que ASTM se cumplen los límites de error de Clase A requeridos por USP por . El certificado registra el valor medio, la desviación estándar del lote y la fecha de emisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 17 oz
Procedimiento de limpieza Compatible con lavadora de laboratorio
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 78 x 78 x 191 mm
Diámetro interior (métrico) 32.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor/autoclave de agua y medios; Almacenamiento de líquidos y medios estériles
Incluye Botellas y tapa de sellado
Altura con tapón (métrico) 196 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Temperatura máxima 500 °C
N.º por caja 4
Envase Cartón de fibra
Cantidad 4 botellas y 4 tapones de sellado
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 388 g
Color del tapón Verde
Graduaciones De 100 a 500 ml
Acabado del cuello Crimpado cónico
Certificaciones/conformidad DIN ISO 3585
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Fit for Purpose Certificado de calidad
Altura (métrico) 191 mm
Tipo de producto Frasco de laboratorio
Material del cierre Caucho natural
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 78 mm
Tipo de tapón Tapón de sellado