Learn More
Keystone Cleanroom Products Esterilizable en autoclave Tyvek™ Bolsas con tapón y cierre termosellable
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
Grado médico 1073B Tyvek™ El material tiene las propiedades de barrera microbiana más altas de todos los materiales compatibles con la esterilización por vapor. Estas bolsas también son compatibles con VHP Ciclos de descontaminación comúnmente utilizados con la tecnología Isolator. No absorberá ni adsorberá agua.
- Fabricado y envasado en un ISO sala limpia certificada
- Sellos de fábrica con doble soldadura
- Esterilizable en autoclave hasta 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- Hidrófobos
- No dejan pelusa
- Sellos térmicos cerrados
- Indicador de esterilización por vapor integrado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | Sello térmico |
| Color | Transparente, blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Vapor, EtO, Gamma o VHP Esterilización |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo farmacéutico |
| Incluye | Steam Indicator Dot |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |