Learn More
Buerkle™ Autoclave, tubos de silicio transparente
Código de producto. 15812697 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16mm
Longitud global (métrico):
5 m
5 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
25 metros
5 metros
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
15812697 5 mm 50 m 25 metros
15802697 12 mm 5 m 5 metros
17260634 6 mm 25 m 1 rollo
17210634 6 mm 5 m 1 rollo
10453802 15 mm 5 m 5 metros
17270634 9 mm 25 m 1 rollo
10154922 16mm 5 m 5 metros
17220634 10 mm 5 m 1 rollo
17280634 10 mm 25 m 1 rollo
17290634 12 mm 25 m 1 rollo
17200644 16 mm 25 m 1 rollo
15842577 8 mm 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Código de producto. 15812697 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 88810305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.29€
    36.80€ / 25 metros
    Ahorro 3.49€
    8% Descuento
En stock
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Tubos de silicona transparentes esterilizables en autoclave – Manguera muy flexible y transparente. Buena resistencia contra ácidos débiles y álcali.
  • Transparente
  • Temperatura de -60 °C hasta +180 °C
  • Autoclave, óxido de etileno
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Alimentos
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Color Transparente
Dureza 60 (Costa A, ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Tipo de producto Tubos