Learn More
Eppendorf™ Tip-Tub de puntas esterilizable en autoclave
Código de producto. 10110381 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
70 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10110381 70 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 10110381 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030058607
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para aspirar líquidos con pipetas multicanal
  • Depósito de reactivo de Tip-Tub de puntas
  • 70 ml
  • Depósito esterilizable en autoclave
  • Incluye 10 depósitos y 10 tapas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Volumen (métrico) 70 ml
Para utilizar con (aplicación) Aspirar líquidos
Para utilizar con (equipo) Pipetas multicanal
Tipo de empaquetado Depósito esterilizable en autoclave
Cantidad 10/pack