Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 9630
Código de producto. 15603278
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15603278 38 1 par
15683268 36 1 par
15693268 37 1 par
15613278 39 1 par
15623278 40 1 par
15633278 41 1 par
15643278 42 1 par
15653278 43 1 par
15663278 44 1 par
15673278 45 1 par
15683278 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15603278 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 9630/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    46.67€ / 1 pares
    Ahorro 3.93€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Naranja
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • DOBLE TAMAÑO, utilizar el mismo tamaño al realizar el pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Color Naranja
Tamaño 38
Modelo 9630