Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 9620
Código de producto. 15693258
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15693258 38 1 par
15673258 36 1 par
15683258 37 1 par
15603268 39 1 par
15613268 40 1 par
15623268 41 1 par
15633268 42 1 par
15643268 43 1 par
15653268 44 1 par
15663268 45 1 par
15673268 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15693258 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 9620/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    46.67€ / 1 pares
    Ahorro 3.93€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Verde
  • Antiestático
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • DOBLE TAMAÑO, utilizar el mismo tamaño al realizar el pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Verde
Tamaño 38
Modelo 9620