Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39630
Código de producto. 15691268
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15691268 42 1 par
15631268 36 1 par
15641268 37 1 par
15651268 38 1 par
15661268 39 1 par
15671268 40 1 par
15681268 41 1 par
15601278 43 1 par
15611278 44 1 par
15621278 45 1 par
15631278 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15691268 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 39630/42
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Naranja
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Color Naranja
Tamaño 42
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39630