Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39620
Código de producto. 15621258
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15621258 36 1 par
15631258 37 1 par
15641258 38 1 par
15651258 39 1 par
15661258 40 1 par
15671258 41 1 par
15681258 42 1 par
15691258 43 1 par
15601268 44 1 par
15611268 45 1 par
15621268 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15621258 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 39620/35/36
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antiestático y autoclavable a 135 °C durante 5 minutos. Alta resistencia al deslizamiento. Lavado a 60 °C.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Verde
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Verde
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39620