Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39610
Código de producto. 15661248
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15661248 41 1 par
15611248 36 1 par
15621248 37 1 par
15631248 38 1 par
15641248 39 1 par
15651248 40 1 par
15671248 42 1 par
15681248 43 1 par
15691248 44 1 par
15611258 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15661248 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 39610/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    48.90€ / 1 pares
    Ahorro 4.15€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Azul
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Azul
Tamaño 41
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39610