Learn More
Abeba™ Zuecos esterilizables en autoclave 39600
Código de producto. 15691238
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
38
39
40
41
42
44
45
46
Tamaño de la unidad:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15691238 45 1 par
15601238 36 1 par
15621238 38 1 par
15631238 39 1 par
15641238 40 1 par
15651238 41 1 par
15661238 42 1 par
15681238 44 1 par
15601248 46 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15691238 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 39600/45
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    48.90€ / 1 pares
    Ahorro 4.15€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Antiestáticos y esterilizables en autoclave a 121 °C.Alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Material especial esterilizable en autoclave
  • Blanco
  • Suela antideslizante
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable.
  • TALLAS DOBLES, utilice la talla exacta al realizar su pedido (36, 38, 40, 42, 44, 46)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Color Blanco
Tamaño 45
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 39600