Learn More
- Home
- Products
- Esterilizadores y autoclaves
- Bolsas para autoclave
- Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Keystone Cleanroom Products Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Código de producto. 17796929 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Anchura (imperial):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacidad (métrico):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
31 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Capacidad (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 17796929 | 26 in | 16 in | 10,3 L | paquete de 500 |
| 17766909 | 6 in | 3 in | 0,44 L | paquete de 1000 |
| 17756909 | 9,5 in | 2 in | 0,47 L | paquete de 1000 |
| 17786909 | 8 in | 3,5 in | 0,69 L | paquete de 500 |
| 17776909 | 8 in | 3 in | 0,6 L | paquete de 500 |
| 17716919 | 10 in | 5 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17726919 | 8 in | 6 in | 1,42 L | paquete de 500 |
| 17796909 | 15 in | 4 in | 1,49 L | paquete de 500 |
| 17706919 | 22 in | 4 in | 1,95 L | paquete de 500 |
| 17736919 | 12 in | 6 in | 1,98 L | paquete de 500 |
| 17786919 | 10 in | 8 in | 1,99 L | paquete de 500 |
| 17776919 | 13 in | 7 in | 2,26 L | paquete de 500 |
| 17796919 | 15 in | 8 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17726929 | 11 in | 10 in | 2,98 L | paquete de 500 |
| 17706929 | 18 in | 8 in | 3,56 L | paquete de 500 |
| 17746929 | 14 in | 12 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17746919 | 28 in | 6 in | 4,2 L | paquete de 500 |
| 17756919 | 32 in | 6 in | 4,8 L | paquete de 500 |
| 17736929 | 20 in | 10 in | 4,97 L | paquete de 500 |
| 17756929 | 17 in | 12 in | 5 L | paquete de 500 |
| 17766919 | 35 in | 6 in | 5,2 L | paquete de 500 |
| 17716929 | 34 in | 8 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17786929 | 17 in | 16 in | 6,76 L | paquete de 500 |
| 17776929 | 20 in | 15 in | 7,45 L | paquete de 500 |
| 17766929 | 24 in | 14 in | 8,25 L | paquete de 500 |
| 17726939 | 22 in | 18 in | 9,8 L | paquete de 500 |
| 17706939 | 32 in | 16 in | 12,7 L | paquete de 250 |
| 17716939 | 35 in | 16 in | 13,9 L | paquete de 250 |
| 17736939 | 26 in | 24 in | 15,5 L | paquete de 250 |
| 17746939 | 30 in | 24 in | 17,9 L | paquete de 250 |
| 17756939 | 35 in | 24 in | 20,9 L | paquete de 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17796929
Supplier
Keystone Cleanroom Products
Supplier No.
BBMGTVKSS1626HH
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
4360.00€
3427.94€ / paquete de 500
Ahorro 932.06€
21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Aislador |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Método de esterilización | Vapor, EtO, radiación gamma, VHP |
| Grosor (imperial) | 8 mil |
| Longitud (imperial) | 26 in |
| Anchura (imperial) | 16 in |
| Tipo de producto | Bolsa para autoclave |
| Capacidad (imperial) | 349 oz |
| Capacidad (métrico) | 10,3 L |
| Longitud (métrico) | 66 cm |
| Anchura (métrico) | 40,6 cm |
| Grosor (métrico) | 203 μm |
| Show More Show Less |