Learn More
Heathrow Scientific™ Bolsas esterilizables en autoclave
Código de producto. 16380666 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
310 x 660 mm
415 x 600 mm
610 x 810 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
16380666 415 x 600 mm paquete de 200
16370666 310 x 660 mm paquete de 200
16390666 610 x 810 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16380666 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS1002B
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Bolsas autoclavables transparentes e impresas con etiqueta de riesgo biológico azul, diseñadas específicamente para una eliminación segura.
  • Construido en polipropileno de 2,0 mm de espesor.
  • Se puede utilizar para esterilización en autoclave repetida.
  • Las costuras laterales fuertes sujetan los artículos de forma segura.
  • Esterilizable en autoclave a 250 °F (121 °C).
  • Panel frontal para escribir.
  • 4 paquetes interiores de 50 bolsas.
  • Desechables.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción Bolsas transparentes esterilizables en autoclave
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Ninguno
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de residuos peligrosos
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 200/caja
N.° por paquete 50/Paq.
Embalaje exterior Caja
Grosor (imperial) 80 mil
Dimensiones (L x An) 415 x 600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16,3 x 23,6 x 0,08 pulg
Longitud (imperial) 16,3 in
Anchura (imperial) 23,6 in
Peso (imperial) 0,04 lb
Peso (métrico) 0,02 kg
Tipo de producto Bolsas esterilizables en autoclave
Capacidad (imperial) 6,8 gal.
Capacidad (métrico) 25,75 L
Longitud (métrico) 41,5 cm
Anchura (métrico) 60 cm
Grosor (métrico) 2 mm