Learn More
Keystone Cleanroom Products Esterilizable en autoclave 1421B Tyvek™ Mini-manguitos
Código de producto. 30020171 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
De 1,3 a 2,5 cm
De 10,2 a 14 cm
De 14 a 20,3 cm
De 2,5 a 4,4 cm
De 20,3 a 30,5 cm
De 4,4 a 6,4 cm
De 6,4 a 10,2 cm
De 8,9 a 12,1 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
30020171 De 2,5 a 4,4 cm paquete de 1000
30020057 De 4,4 a 6,4 cm paquete de 1000
30020137 De 8,9 a 12,1 cm paquete de 1000
30020184 De 20,3 a 30,5 cm paquete de 500
30020230 De 14 a 20,3 cm paquete de 1000
30020244 De 6,4 a 10,2 cm paquete de 1000
30020313 De 10,2 a 14 cm paquete de 1000
30020355 De 1,3 a 2,5 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30020171 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor 10TK04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00€
    1714.25€ / paquete de 1000
    Ahorro 385.75€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Esterilizable en autoclave 1421B Tyvek™ Los mini-muffs evitan que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño.
  • Cubren de forma práctica matraces, vasos de precipitados, recipientes, frascos de medios, válvulas, tuberías y mangueras
  • Evita que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
  • Esterilizable en autoclave: se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
  • Transpirable, a la vez que proporciona una barrera superior después de la esterilización
  • Tyvek™ Tiene las propiedades de barrera microbiana más altas entre todos los materiales de envoltura compatibles con esterilización por vapor.
  • Fabricados y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Resiste desgarros y punciones
  • Elimina residuos de cinta esterilizable en autoclave
  • Hecho a partir de 1421B Tyvek Material
  • Caucho sin látex
  • Hidrófobos
  • No dejan pelusa
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Ninguno
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Longitud (imperial) De 1 a 1,75 in
Anchura (imperial) De 1 a 1,75 in
Tipo de producto Portada
Longitud (métrico) De 2,5 a 4,4 cm
Anchura (métrico) De 2,5 a 4,4 cm