Learn More
MedChemExpress Autocamtide 2
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.21% |
| CAS | 129198-88-5 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1527.77 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 20 mg/mL (13.09 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Autocamtide II |