Learn More
MP Biomedicals Sistema AutoBlot 48
Código de producto. 30694945 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
48 tiras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
30694945 48 tiras cada uno
1 options
Código de producto. 30694945 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor EMC020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23265.00€
    21995.07€ / paquete de 1
    Ahorro 1269.93€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
El sistema AutoBlot es un procesador Western Blot inteligente que permite el lavado y la incubación automatizados de hasta 48 tiras de ensayo por ejecución a la temperatura preseleccionada.
  • AutoBlot System 48 es un instrumento Western Blot automatizado que ofrece un funcionamiento automático para experimentos de tiras de membrana de Western Blot.
  • Agregue la muestra según los requisitos del experimento, luego el instrumento dispensa líquido automáticamente, aspira líquido, incuba, enjuaga y agrega sustrato.
  • El volumen de aspiración de líquido, el volumen de distribución, el tiempo, la temperatura y la velocidad de agitación de la placa de incubación pueden ser configurados o editados por el usuario.
  • El Sistema AutoBlot 36 está compuesto por un instrumento, frascos dispensadores y lavadores, frascos de desechos, placa de incubación desechable de 36 tiras y software de control.
  • Este sistema ayuda a satisfacer sus necesidades de inmunotransferencia al minimizar el error humano, aumentar la productividad y brindar resultados precisos y consistentes.
  • Marcado CE.
  • Para uso por profesionales solamente.
  • Reducir la carga de trabajo.
  • Ejecute un lote completo de muestras en una sola operación.
Especificaciones
Capacidad 48 tiras
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Para utilizar con (equipo) AutoScan Pro
Gel Compatibility N/D
Tamaño de gel N/D
Compatibilidad de membranas Nitrocelulosa
Modo de transferencia N/D
Running Time 3 a 4 horas.
Capacidad de procesamiento 48 tiras/carrera
Tipo Procesador de transferencia
Dimensiones del gel No se requiere gel
Tipo de gel No se requiere gel
Frecuencia 50/60 Hz