Learn More
Slice™ Rasqueta de uso general autorretráctil
Código de producto. 16463649
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16463649 Negro/Verde cada uno
1 options
Código de producto. 16463649 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10593
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La rasqueta de retracción automática con SureScrappe™ protege la mano frente a un exceso de tensión. La hoja de seguridad duradera finger-friendly™ no es conductiva, es químicamente inerte y nunca se oxida.
  • SureScrape™ reduce la tensión de la mano
  • Tipo de hoja instalada: punta redondeada n.° 10526
  • Mango de nailon duradero con agarre cómodo de tacto suave
  • Diseño ambidiestro
  • Finger-friendly™ El borde dura 11 veces más que el metal.
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • Cuchillas compatibles: 10526, 10528
  • Incluye un orificio para cordón incorporado y un cambio de hoja sin herramientas
  • Se suministra con hoja de punta redondeada, ideal para rascar pintura, óxido y adhesivos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 5,39 in
Longitud (métrico) 137 mm
Material GFN, TPEE, POM, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Verde
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de cerámica de punta redondeada
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 2,29 oz
Peso (métrico) 64,8 g
Anchura (imperial) 2,88 in
Anchura (métrico) 137 mm
Tipo de producto Raspador