Learn More
Slice™ Cuchilla de uso general autorretráctil
Código de producto. 16433639
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16433639 Negro/Verde cada uno
1 options
Código de producto. 16433639 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.23€
    36.56€ / paquete de 1
    Ahorro 5.67€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El cortador de uso general duradero con hoja de seguridad finger-friendly™ fabricada con cerámica avanzada
  • Tipo de mango: autorretráctil
  • Mango de nailon duradero reforzado con fibra de vidrio
  • Cuchillas compatibles: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Incluye 1 cuchilla de seguridad de punta redondeada de doble cara.
  • Diseño ambidiestro
  • El orificio para cordón mantiene la herramienta a mano
  • Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 6,06 in
Longitud (métrico) 154 mm
Material GFN, POM, acero inoxidable, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Verde
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de seguridad de doble cara y punta redonda
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 2,44 oz
Peso (métrico) 69,1 g
Anchura (imperial) 1,41 in
Anchura (métrico) 35,7 mm
Tipo de mango Autorretráctil
Tipo de producto Cortador de caja, cuchilla de uso general