Learn More
Slice™ Desgarrador de costuras autorretráctil
Descripción
- El diseño retráctil reduce la exposición de la hoja y los accidentes cuando no se utiliza la herramienta.
- La hoja está hecha de cerámica avanzada, sin chispas, no conductiva, no magnética, químicamente inerte y nunca se oxida.
- La hoja se desliza suavemente entre las puntadas y corta eficazmente sin tirar del material circundante.
- El mango de nailon reforzado y duradero cuenta con un orificio para el cordón que mantiene la herramienta a mano.
- La hoja instalada tiene una punta redondeada; se encuentra disponible, por separado, una hoja 10537 de punta puntiaguda.
- La hoja de punta redondeada evita pinchazos.
- El diseño ergonómico reduce la tensión en la mano.
- Tipo de hoja instalada: Hoja 10536 para desgarrador de costuras (punta redondeada)
- Mango de nailon duradero
- Diseño ambidiestro
- Cuchillas compatibles: 10536, 10537
- Hoja sin aceite ni lubricante
- Reduce las lesiones y los costes
- Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Desgarrador de costuras |
| Para utilizar con (equipo) | Hoja 10536, 10537 |
| Longitud (imperial) | 5,79 in |
| Longitud (métrico) | 147 mm |
| Material | GFN, POM, acero inoxidable, acero al carbono y óxido de circonio |
| Color | Negro |
| Descripción | Autorretráctil |
| Para utilizar con (aplicación) | Artesanía y fabricación |
| Incluye | 1 hoja 10536 cerámica de desgarrador de costuras |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Mostrar más |