Learn More
Slice™ Cuchilla de uso general con mango metálico retráctil automático
Código de producto. 16473609
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris/verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16473609 Gris/verde cada uno
1 options
Código de producto. 16473609 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10491
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La cuchilla de uso general y mango metálico autorretráctil Slice™ cuenta con un deslizador autorretráctil para una mayor seguridad y almacenamiento integrado de una hoja de repuesto.
  • Varias protecciones, incluida una hoja finger-friendly™, retracción automática para reducir la exposición de la hoja y una forma de mango familiar.
  • Se suministra con una hoja de punta redondeada Slice™ pero es compatible con hojas de punta puntiaguda y de filo dentado (10525 y 10523).
  • Todas las hojas cuentan con un borde exclusivo que es seguro tocar, y un material de hoja de cerámica avanzada que nunca se oxida y dura hasta 11 veces más que el acero.
  • El modelo ambidiestro ayuda a reducir los costes y las laceraciones.
  • Cuchillas compatibles: 10523, 10524 y 10525.
  • Tipo de hoja instalada: Punta redondeada
  • Mango de metal duradero con acabado de textura pesada
  • Retracción automática por resorte para una mayor seguridad
  • Menos cambios de hoja reducen las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
  • La hoja químicamente inerte nunca se oxida
  • Hoja sin aceite ni lubricante
  • Hoja de óxido de circonio 100%
  • El filo de la hoja dura hasta 11,2 veces más que el metal
  • Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Tipo de producto Cuchilla de uso general
Para utilizar con (equipo) Hoja 10524, 10523, 10525
Longitud (imperial) 6,69 in
Longitud (métrico) 170 mm
Material Acero al carbono, aleación aluminio-acero, aleación zinc-acero, GFN, TPR, acero inoxidable y óxido de circonio
Color Gris/verde
Descripción Autorretráctil
Para utilizar con (aplicación) Corte industrial
Incluye 1 hoja de cerámica 10524 de punta redondeada
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 3,54 oz
Peso (métrico) 100,3 g
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38 mm