Learn More
Slice™ Cuchilla industrial autorretráctil
Descripción
- Tipo de hoja instalada: punta redondeada
- Mango de nailon duradero con cómodo control deslizante
- Diseño ambidiestro: Simplemente cambie la orientación de la hoja para zurdos
- Finger-friendly™ El borde dura 11,2 veces más que el metal.
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Reduce las lesiones y los costes
- Hoja sin chispas, no conductiva y no magnética
- La hoja químicamente inerte nunca se oxida
- Hoja sin aceite ni lubricante
- La cuchilla es segura hasta 1600 °C
- Cuchillas compatibles: 10538, 10539, 10540
- Cambio de hoja sin herramienta
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longitud (imperial) | 6,09 in |
| Longitud (métrico) | 154,7 mm |
| Material | GFN, POM, acero inoxidable, acero al carbono y óxido de circonio |
| Color | Negro/Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 1 hoja de cerámica de punta redondeada |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Peso (imperial) | 2,58 oz |
| Peso (métrico) | 73 g |
| Mostrar más |