Learn More
Slice™ Cortador de caja autorretráctil
Código de producto. 16483609
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro/Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16483609 Negro/Verde cada uno
1 options
Código de producto. 16483609 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.21€
    30.15€ / paquete de 1
    Ahorro 7.06€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Presenta una hoja de seguridad finger-friendly™ fabricada con cerámica avanzada
  • Tipo de mango: autorretráctil
  • El mango tiene un diseño de agarre ergonómico de gancho en J
  • Cuchillas compatibles: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ El borde se mantiene nítido 11 veces más tiempo
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Hoja sin chispas no conductora
  • Incluye 1 cuchilla de seguridad de punta redondeada de doble cara.
  • Diseño ambidiestro
  • Cambio de hoja sin herramienta
  • Ganador del premio Red Dot Design
Información de órdenes
Nota: Hay un pedido mínimo de $500,00 para este artículo.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longitud (imperial) 6,69 in
Longitud (métrico) 170 mm
Material TPEE, GFN, POM, acero al carbono y óxido de circonio
Color Negro/Verde
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 1 hoja de seguridad de doble cara y punta redonda
N.° por paquete 1 unidad
Peso (imperial) 3,52 oz
Peso (métrico) 99,7 g
Anchura (imperial) 3,40 in
Anchura (métrico) 86,35 mm
Tipo de mango Autorretráctil
Tipo de producto Cortador de caja