Learn More
Proteintech Kit de ELISA para hormona de crecimiento humano AuthentiKine™
Código de producto. 17214886 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
ID de gen (Entrez):
2688
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
Código de producto. ID de gen (Entrez) unitSize
17214886 2688 96 reacciones
1 options
Código de producto. 17214886 Proveedor Proteintech N.º de proveedor KE0022196T
La hormona del crecimiento (GH) es un polipéptido heterogéneo que consta de varias isoformas y variantes diferentes.
Su secreción de los somatótrofos hipofisarios es pulatil, con niveles basales bajos o indetectables entre picos. La secreción de GH tiene un patrón diurno característico con niveles máximos registrados durante el sueño. La hormona del crecimiento es una potente hormona anabólica que estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración celular en humanos y otros animales. Las acciones de la GH están mediadas por los receptores de GH (GHR), que están ampliamente distribuidos entre los tejidos. Las mutaciones o eliminaciones del gen llevan a un déficit de la hormona del crecimiento y a la baja estatura.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 2688
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96RXN AuthentiKine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine