Learn More
Tocris Bioscience™ AUTAC4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18726295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18726295 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18726295 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7699/5
Mitochondrial targeting AUTAC Degrader
AUTAC4 is an autophagy-targeting chimera targeting mitochondria comprising p-fluorobenzyl guanine joined by a PEG linker to a 2-phenylindole-3-glyoxyaminde ligand for the translocator protein on the outer mitochondrial membrane. It delivers a guanine tag to the mitochondrial membrane and promotes mitophagy of damaged mitochondria. In Down syndrome cells, AUTAC4 degrades impaired mitochondria and promotes the generation of functionally normal mitochondria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(16 R)-16-[[[2-Amino-9-[(4-fluorophenyl)methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1 H-purin-8-yl]thio]methyl]-15,18-dioxo-4,7,10-trioxa-14,17-diazanonadec-1-yl]-α-oxo-2-phenyl-1 H-indole-3-acetamide
CAS 2267315-04-6
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C43H48FN9O8S
Pureza 0.98