Learn More
Aurothioglucose, MedChemExpress
Código de producto. 16490718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490718 5 mg 5 miligramos
16468288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0068
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Aurothioglucose (Gold thioglucose) is a well known active-site inhibitor of TrxR1, inhibited TrxR1 activity in HeLa cell cytosol but had no effect on the viability of the cells.
Aurothioglucose (Gold thioglucose) is a well known active-site inhibitor of TrxR1, inhibited TrxR1 activity in HeLa cell cytosol but had no effect on the viability of the cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aurothioglucose
Forma física Powder
CAS 12192-57-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11AuO5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Gold thioglucose
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (318.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (15.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@](O[Au+][SH-]2)([H])C2O[C@H](CO)[C@H]1O
Peso molecular (g/mol) 392.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.18