Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la cinasa aurora/CDK
Código de producto. 15447179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447179 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 15447179 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65997.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un compuesto triazolilsulfonamido que puede penetrar en las células y que actúa como inhibidor de la cinasa reversible y competitivo de ATP con selectividades hacia las cinasas aurora.
CAS 443797-96-4
Fórmula molecular C15H12F2N6O3S.CH3CN
Formula Weight (peso de la fórmula) 435,41
Sinónimo 4-(5-amino-1-(2,6-difluorobenzoilo)-1H-[1,2,4]triazol-3-ilamino)-bencenosulfonamida;
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO a 15 mg/ml
Tipo de producto Inhibidor de la cinasa aurora/CDK
Formulario Polvo