Learn More
Auristatin F, MedChemExpress
Código de producto. 16486648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486648 10 mg 10 miligramos
16421539 1 mg 1 miligramo
16409217 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15583
MedChemExpress Auristatin F is a potent cytotoxin. Auristatin F, a potent microtubule inhibitor and vascular damaging agent (VDA), can be used in antibody-drug conjugates (ADC).
Auristatin F is a potent cytotoxin. Auristatin F, a potent microtubule inhibitor and vascular damaging agent (VDA), can be used in antibody-drug conjugates (ADC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auristatin F
Forma física Solid
CAS 163768-50-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H67N5O8
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (268.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 745.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 745.99
Porcentaje de pureza 98.1%