Learn More
Auristatin E, MedChemExpress
Código de producto. 16499207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499207 5 mg 5 miligramos
16476648 10 mg 10 miligramos
16411539 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15582
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Auristatin E is a cytotoxic tubulin modifier with potent and selective antitumor activity; MMAE analog and cytotoxin in Antibody-drug conjugates. Auristatin E inhibits cell division by blocking the polymerisation of tubulin.
Auristatin E is a cytotoxic tubulin modifier with potent and selective antitumor activity
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auristatin E
Forma física Solid
CAS 160800-57-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H69N5O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (136.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)[C@H](N(C)C)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 732.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.01
Porcentaje de pureza 96.72%