Learn More
Ácidos aurintricarboxílicos (grado técnico), TRC
Código de producto. 30340458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340458 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30340458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7948035G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aurintricarboxylic Acids
CAS 4431-00-9
Fórmula molecular C22H14O9
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14O9/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31/h1-9,23-24H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(c2ccc(O)c(c2)C(=O)O)c3ccc(O)c(c3)C(=O)O)C=CC1=O
Nombre IUPAC ácido 5-[(3-carboxi-4-hidroxifenil)-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 422.34