Learn More
Aureusimina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aureusimine B |
| CAS | 170713-71-0 |
| Fórmula molecular | C14H16N2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(1-Methylethyl)-6-(phenylmethyl)-2(1H)-pyrazinone, Phevalin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O/c1-10(2)13-14(17)16-12(9-15-13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(C)C1=NC=C(Cc2ccccc2)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 6-bencil-3-propan-2-il-1H-pirazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1263 |