Learn More
Aureusimine A, TRC
Código de producto. 30135770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135770 50 mg 50 miligramos
30010543 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79456050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1244033-70-2
Fórmula molecular C14H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 6-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-(1-methylethyl)-2(1H)-pyrazinone, Tyrvalin;
Nombre IUPAC 6-[(4-hidroxifenil)metil]-3-propano-2-il-1H-pirazina-2-una
SMILES CC(C)C1=NC=C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aureusimine A
Nombres de analitos o componentes Aureusimine A
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18)
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Medicina legal
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1212