Learn More
Aureusimine A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aureusimine A |
| Nombres de analitos o componentes | Aureusimine A |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| Industry Type | Medicina legal |
| Cantidad | 5 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1212 |