Learn More
Aureusidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aureusidin |
| CAS | 38216-54-5 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-5-11(19)14-12(6-8)21-13(15(14)20)4-7-1-2-9(17)10(18)3-7/h1-6,16-19H/b13-4- |
| SMILES | Oc1cc(O)c2C(=O)\C(=C\c3ccc(O)c(O)c3)\Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-[(3,4-dihidroxifenil)metilideno]-4,6-dihidroxi-1-benzofuran-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0477 |