Learn More
Aurapteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Auraptene |
| CAS | 495-02-3 |
| Fórmula molecular | C19 H22 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), Coumarin, 7-(geranyloxy)- (6CI), Coumarin, 7-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)- (8CI), (E)-7-Geranoxycoumarin, 7-Geranyloxycoumarin, 7-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Aurapten, Aurapten (C19H22O3), Auraptene, Rapten |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22O3/c1-14(2)5-4-6-15(3)11-12-21-17-9-7-16-8-10-19(20)22-18(16)13-17/h5,7-11,13H,4,6,12H2,1-3H3/b15-11+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1)\C)C |
| Nombre IUPAC | 7-[(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienoxi]cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 298.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1569 |