Learn More
Cloruro de aurantinidina, TRC
Código de producto. 30337947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337947 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30337947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7946452.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aurantinidin Chloride
CAS 25041-66-1
Fórmula molecular C15H11ClO6
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5,6,7-Pentahydroxy-flavylium Chloride, 6-Hydroxypelargonidin, 6-Hydroxypelargonidin Chloride, Aurantinidin, Aurantinidol Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-11(18)5-9-12(21-15)6-10(17)14(20)13(9)19;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
SMILES OC1=CC2=C(O)C(O)=C(O)C=C2[O+]=C1C3=CC=C(O)C=C3.[Cl-]
Nombre IUPAC Cloruro de 3,5,6,7-tetrahidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromenilio
Peso molecular (g/mol) 322.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.02