Learn More
Auranofin, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Auranofin |
| CAS | 34031-32-8 |
| Fórmula molecular | C20 H34 Au O9 P S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Gold, [1-(thio-κS)-β-D-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetato](triethylphosphine)-, Gold, (1-thio-β-D-glucopyranosato)(triethylphosphine)-, 2,3,4,6-tetraacetate (8CI), Gold, (1-thio-β-D-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetato-S)(triethylphosphine)-, [1-(Thio-κS)-β-D-glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetato](triethylphosphine)gold, β-D-Glucopyranose, 1-thio-, 2,3,4,6-tetraacetate, gold complex, Aktil, Auranofin, Crisinor, Crisofin, NSC 321521, Ridaura, Ridauran, SKF 39162, SKF 39162D, [(Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thio](triethylphosphine)gold |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O9S.C6H15P.Au/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18;1-4-7(5-2)6-3;/h10-14,24H,5H2,1-4H3;4-6H2,1-3H3;/q;;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,14+;;/m1../s1 |
| SMILES | CCP(=[Au]S[C@@H]1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)(CC)CC |
| Nombre IUPAC | [(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]sulfanil-(trietil-λ ^{5}-fosfanilideno)oro |
| Peso molecular (g/mol) | 678.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 678.1327 |