Learn More
Auranofin, MedChemExpress
Código de producto. 16488668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16488668 10 mg 10 miligramos
16404557 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16488668
Marca: Medchem Express HYB1123
MedChemExpress Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.
Auranofin (SKF-39162) is a thioredoxin reductase (TrxR) inhibitor with an IC50 of 0.2 μM. Auranofin exhibits antiviral activity against SARS-CoV21, with a CC50 of 4.2 μM for monkey kidney Vero E6 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auranofin
Forma física Powder
CAS 34031-32-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H36AuO9PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SKF-39162
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H]([SH-][Au+]P(CC)(CC)CC)O[C@H](COC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 680.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.