Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramina O, 80 % de contenido de colorante
Código de producto. 15433129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433129 50 g 50 g
15423129 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433129 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60343.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Tinción fluorescente para bacterias resistentes al ácido en esputo
Fluorescent stain for acid-resistant bacteria in sputum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2465-27-2
Fórmula molecular C17H22ClN3
Peso molecular (g/mol) 303.834
Número MDL MFCD00012484
Clave InChI KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 41000
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)bencenocarboximidoil]-N,N-dimetilanilina; clorhidrato
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auramine O
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Nombre de nota 80% dye content
Número UN UN2811
Beilstein 4030061
Información de solubilidad Soluble in water or ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.84
Color Amarillo
Cantidad 50 g
Forma física Polvo