Learn More
3M™ Aura™ Respirador de partículas, serie 9300+ Gen3
Código de producto. 16220262 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP2
FFP3
Factor de protección asignado (APF):
10
20
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
330/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 330
paquete de 40
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de filtro Factor de protección asignado (APF) Con válvula de exhalación Cantidad Tamaño de la unidad
16220262 FFP3 20 Sí 10/paq. paquete de 10
16260262 FFP2 10 Sí 5/paq. paquete de 5
17817603 FFP2 10 Sí 1/paq. paquete de 40
16250262 FFP2 10 No 5/paq. paquete de 5
16270262 FFP3 20 Sí 5/paq. paquete de 5
16200262 FFP2 10 Sí 10/paq. paquete de 10
16290252 FFP2 10 No 20/paq. paquete de 20
16210262 FFP3 20 No 20/paq. paquete de 20
16230262 FFP2 10 Sí 330/paq. paquete de 330
16240262 FFP3 20 Sí 330/paq. paquete de 330
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16220262 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100134314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    74.28€ / paquete de 10
    Ahorro 39.72€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La mascarilla de partículas Aura™ 9300+Gen3 es la siguiente generación del mascarillas 3M Aura: Protección FFP combinada con el diseño original de 3 paneles de plegado plano.
  • El diseño original de 3 paneles de plegado plano se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
  • 3M™ Cool Flow™ La válvula de confort permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad en comparación con 3M™ Aura™ Modelo equivalente a 9300+
  • 3M™ El medio electret (filtro) avanzado le ayuda a respirar mejor
  • Las innovadoras pestañas de los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
  • Las diademas trenzadas están codificadas por colores (azul para FFP2, rojo para FFP3) para una identificación rápida y sencilla.
  • El panel superior con relieve reduce el empañamiento de las gafas
  • Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 20
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, Aprobado CE
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP3
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación Sí
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Poliisopreno
Modelo 9332+Gen3, Pliegue plano
Alivio del olor molesto Hasta 50 x TLV
Cantidad 10/paq.
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 242 mm
Anchura (métrico) 87 mm
Altura (métrico) 212 mm
Peso (métrico) 304 g
FDA Cleared Surgical Mask N.º