Learn More
3M™ Aura™ 9322+ Particulate Respirators
Provides protection against fine dusts and water-based mists.
Marca:  3M™ 7100004175
Código de producto. 11747574
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Alertas:
Debido a niveles de demanda extraordinarios, este artículo puede tener plazos de entrega más largos y las fechas de envío / entrega pueden no ser exactas.
Descripción
Descripción
  • Unique three-panel design for greater comfort and easy communication
  • Soft cover web on inner panel ensures greater comfort
  • Centrally positioned cool flow valve reduces heat build-up and makes breathing easier and cooler
  • Evenly tensioned headbands to relieve strap pressure
  • Lightweight and foldable
  • Individually packed to avoid contamination during storage
  • FFP2 level protection
  • Particulates Assigned Protection Factor of 10 (NPF 12)