Learn More
Augmentina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Augmentin |
| CAS | 74469-00-4 |
| Fórmula molecular | 4(C16H19N3O5S)•(C8H8KNO5) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Mixture of Amoxicillin and Potassium Clavulanate (~4:1), Amocla, Amoclan, Amoclav, Amoran, Amox-clav, Amoxicillin-clavulanate Potassium Mixture, Amoxicillin-potassium Clavulanate Mixture, Amoxyclav, Ancla, Augmentan, Augmentin, Augmentin (antibiotic), Augmentin ES 600, Augmentine, Auspilic, BRL 25000, BRL 25000A, BRL 25000G, Clamentin, Clamobit, Clamonex, Clamoxyl, Clavamox, Clavinex, Clavoxilin Plus, Clavulin, Clavumox, Eumetinex, Forcid Solutab, Kmoxilin, Proclav S, Spectramox, Viaclav, Xiclav, co-Amoxyclav, Potassium (2R,5R,Z)-3-(2-Hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate (2S,5R,6R)-6-((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Mixture |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O5S.C8H9NO5.K/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;;+1/p-1/b;4-1-;/t9-,10-,11+,14-;6-,7-;/m11./s1 |
| SMILES | O=C1N([C@H]/2C(O[K])=O)[C@](C1)([H])OC2=C/CO.O=C3N4[C@]([C@@H]3NC([C@H](N)C5=CC=C(O)C=C5)=O)([H])SC(C)(C)[C@@H]4C(O)=O |
| Nombre IUPAC | potasio; ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico; ácido (2R,3Z,5R)-3-(2-hidroxietiliden)-7-oxo-4-oxa-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 4365.4023725 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 602.1085 |