Learn More
Auglurant, MedChemExpress
Código de producto. 16489637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489637 5 mg 5 miligramos
16453137 50 mg 50 miligramos
16437136 100 mg 100 miligramos
16437098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16617
MedChemExpress Auglurant (VU0424238) is a novel and selective mGlu5 antagonist with an IC50 value of 11 nM (rat) and an IC50 value of 14 nM (human). Auglurant (VU0424238) has an acceptable CNS penetration.
Auglurant (VU0424238) is a novel and selective mGlu5 antagonist with an IC50 value of 11 nM (rat) and an IC50 value of 14 nM (human). Auglurant (VU0424238) has an acceptable CNS penetration.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Auglurant
CAS 1396337-04-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12FN5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo VU0424238
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (69.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C(NC2=CC=C(F)C=N2)=O)=CC(OC3=CN=CN=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 325.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.3
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation