Learn More
Invitrogen™ Microesferas de seguimiento de rendimiento Attune™
Código de producto. 10733430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10733430 3 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10733430 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4449754
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Microesferas de seguimiento de rendimiento Attune™
The Attune Performance Tracking Beads are designed for use with Attune Cytometric Software and Attune NxT Software to automatically characterize, track, and report the performance of the Attune Acoustic Focusing Cytometer and Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer daily and over time. Regular calibration of your instrument with these beads will ensure the accuracy and sensitivity of the instrument and allow easy identification of potential shifts or trends in instrument performance. The tracking beads contain distinct sub-populations of beads labeled at different intensities, and are used to establish optimal dynamic range settings for the instrument. The beads are pre-calibrated at the factory and the lot-specific bead performance data captured as a downloadable file for use by the Attune Cytometric/Attune NxT software. Each vial contains enough beads for 50 measurements (Attune) or 25 measurements (Attune NxT). The beads are provided at a concentration of 5 x 106 beads/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Cantidad 3 ml
Tipo de calibración Seguimiento del rendimiento de citometría de flujo
Color Naranja, rojo, azul, verde
Formato Microesferas en solución
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune
Tipo de producto Seguimiento de las microesferas