Learn More
Invitrogen™ Kit de actualización de ordenador Attune™ NxT XE3
Código de producto. 17186358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17186358 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 17186358 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A43668
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Diseñado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune NxT
  • El kit de actualización del ordenador Invitrogen Attune NxT XE3 se ha diseñado para su uso con el citómetro de focalización acústica Attune NxT.
  • Incluye una minitorre OptiPlex XE3 (sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits, procesador Intel Core I7-8700 de cuarta generación, 32 GB (2 x 16 GB) de RAM, tarjeta de vídeo AMD Radeon de 2 GB, disco duro SATA de 2 x 2 TB con 64 MB de caché, unidad RW de 16X DVD+/-, tarjeta de interfaz de red), teclado Dell (inglés de EE. UU.), ratón Dell, tarjeta USB 3.0, cable USB 3.0, cable LAN y cable de alimentación. Monitor no incluido.
  • Un año a partir de la instalación de las piezas, la mano de obra y los viajes de servicio de conformidad con los términos de las disposiciones de garantía limitada estándar de Thermofisher Scientific.
  • Un año para piezas y mano de obra (según lo dispuesto en la declaración de garantía limitada por escrito y en los términos adjuntos en el manual del usuario u otra documentación del producto).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento • Minitorre OptiPlex XE3 (sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits, procesador Intel Core I7-8700 de cuarta generación, 32 GB (2 x 16 GB) de RAM, tarjeta de vídeo AMD Radeon de 2 GB, disco duro SATA de 2 x 2 TB con 64 MB de caché, unidad RW de 16X DVD+/-, tarjeta de interfaz de red)
• Teclado Dell (inglés de EE. UU.)
• Ratón Dell
• Tarjeta USB 3.0
• Cable USB 3.0
• Cable LAN
• Cables de alimentación
Monitor no incluido.
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™ NxT
Tipo de producto Kit de actualización del ordenador de citómetros de flujo