Learn More
Invitrogen™ Frasco para desechos Attune™ NxT
Código de producto. 17148375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17148375 1 frasco cada uno
1 options
Código de producto. 17148375 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 100085928CST
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Se trata de un frasco de repuesto de 1,9 l para el depósito de residuos del citómetro de focalización acústica Attune NxT.
  • Se trata de un frasco de repuesto de 1,9 l para el depósito de residuos del citómetro de focalización acústica Attune NxT.
  • El frasco está diseñado para facilitar la sustitución del usuario y con accesorios más resistentes para evitar roturas.
  • Este frasco sustituye el modelo descatalogado con n.º de cat. 100022156.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 botella
Para utilizar con (equipo) Attune NxT
Incluye Frasco para desechos
Línea de productos FPL
Cantidad 1 frasco
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Accesorio de citómetro de flujo