Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Conversion Kit
Descripción
Attune NxT Violet 6 Conversion kits are for use in the reconfiguration of four-channel Attune NxT instruments to enable detection of six channels of violet. A conversion kit is required for each original and any upgraded lasers of the instrument. The conversion is carried out in your laboratory by a Field Service Engineer.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Attune |
| Contenido y almacenamiento | Bloque óptico y filtros |
| Cantidad | 1 kit |
| Color | Azul |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumento violeta de cuatro canales Attune™ NxT |
| Tipo de producto | Kit de conversión de citómetros de flujo |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.