Learn More
Invitrogen™ Software Attune™ NxT, licencia única
Descripción
El software Attune™ NxT se utiliza para manejar y mantener el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT. Permite un poderoso análisis experimental definido por el usuario a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar, y proporciona herramientas avanzadas tanto para la adquisición como para el análisis que son lo suficientemente sencillas para usuarios con cualquier nivel de experiencia.
Interfaz de uso simplificado, sencilla e intuitiva
Análisis en tiempo real de grandes conjuntos de datos más rápido
Funcionamiento sencillo del instrumento, mantenimiento automatizado y supervisión del rendimiento del instrumento
Uso simplificado
El software Attune™ NxT emplea un sistema de menús que presenta las características necesarias en el momento oportuno sin desplazamientos ni clics. La pestaña de personalización permite predefinir ajustes para gráficos, compuertas, experimentos, informes y superposiciones. Para simplificar la configuración de los experimentos, la pantalla de vista previa muestra todas las combinaciones de gráficos de forma instantánea, lo que permite añadirlos fácilmente al espacio de trabajo del experimento. La compensación es automatizada o definida por el usuario y se puede configurar mediante una guía de compensación.
La velocidad aumenta la productividad
El software Attune™ NxT se ha diseñado para maximizar la eficiencia en la realización de análisis de datos. Utiliza un sistema Windows™ 7 de 64 bits para proporcionar rápidas velocidades de actualización para grandes conjuntos de datos de hasta 20 millones de eventos creados por instrumentos con varios parámetros y varios láseres. El software permite visualizar inmediatamente los cambios en sus gráficos de datos en tiempo real a medida que se realizan ajustes. Esto permite dedicar menos tiempo a analizar los datos y más tiempo a la investigación.
Fácil funcionamiento del instrumento
Los citómetros de flujo a menudo requieren que el usuario dedique tiempo a garantizar la calidad del sistema mediante tareas de mantenimiento y un control de calidad adecuado, ya que los cambios en los láseres, los fluidos y la óptica pueden afectar a la calidad de los datos generados. El software Attune™ NxT realiza muchas de estas tareas manuales y las automatiza por completo para ayudar a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento del instrumento. El software proporciona un sistema automatizado de seguimiento de instrumentos para el control de calidad, lo que es de importancia para recopilar y analizar datos precisos que requieren una interacción mínima del usuario.
Funciones del software:
Controles de instrumentos
Pruebas de rendimiento y mantenimiento automatizadas
Recopilación de datos
Herramientas de visualización
Gráfico de puntos, gráfico de densidad, histograma
Marcador de histograma, marcador cuádruple
Compuertas lógicas personalizadas
Vista previa de gráfico de datos para configuración rápida de gráficos
Visualización de datos: registro, lineal, transformaciones de registro
—Estadísticas: media, mediana, modo, %CV, rCV, SD, % total, % cerrado
Configuración de experimento
Compensación automática
Diseño automático y diseños de espacios de trabajo de forma libre
Herramientas de análisis
Herramientas de selección de varios archivos
Gestión de archivos
Importación/exportación de archivos y experimentos
Archivos almacenados en formato FCS3.1
Gestión y seguridad de usuarios
Cuentas de usuario y administrador: sbasic/admin
Uso simplificado
El software Attune™ NxT emplea un sistema de menús que presenta las características necesarias en el momento oportuno sin desplazamientos ni clics. La pestaña de personalización permite predefinir ajustes para gráficos, compuertas, experimentos, informes y superposiciones. Para simplificar la configuración de los experimentos, la pantalla de vista previa muestra todas las combinaciones de gráficos de forma instantánea, lo que permite añadirlos fácilmente al espacio de trabajo del experimento. La compensación es automatizada o definida por el usuario y se puede configurar mediante una guía de compensación.
La velocidad aumenta la productividad
El software Attune™ NxT se ha diseñado para maximizar la eficiencia en la realización de análisis de datos. Utiliza un sistema Windows™ 7 de 64 bits para proporcionar rápidas velocidades de actualización para grandes conjuntos de datos de hasta 20 millones de eventos creados por instrumentos con varios parámetros y varios láseres. El software permite visualizar inmediatamente los cambios en sus gráficos de datos en tiempo real a medida que se realizan ajustes. Esto permite dedicar menos tiempo a analizar los datos y más tiempo a la investigación.
Fácil funcionamiento del instrumento
Los citómetros de flujo a menudo requieren que el usuario dedique tiempo a garantizar la calidad del sistema mediante tareas de mantenimiento y un control de calidad adecuado, ya que los cambios en los láseres, los fluidos y la óptica pueden afectar a la calidad de los datos generados. El software Attune™ NxT realiza muchas de estas tareas manuales y las automatiza por completo para ayudar a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento del instrumento. El software proporciona un sistema automatizado de seguimiento de instrumentos para el control de calidad, lo que es de importancia para recopilar y analizar datos precisos que requieren una interacción mínima del usuario.
Funciones del software:
Controles de instrumentos
Pruebas de rendimiento y mantenimiento automatizadas
Recopilación de datos
Herramientas de visualización
Gráfico de puntos, gráfico de densidad, histograma
Marcador de histograma, marcador cuádruple
Compuertas lógicas personalizadas
Vista previa de gráfico de datos para configuración rápida de gráficos
Visualización de datos: registro, lineal, transformaciones de registro
—Estadísticas: media, mediana, modo, %CV, rCV, SD, % total, % cerrado
Configuración de experimento
Compensación automática
Diseño automático y diseños de espacios de trabajo de forma libre
Herramientas de análisis
Herramientas de selección de varios archivos
Gestión de archivos
Importación/exportación de archivos y experimentos
Archivos almacenados en formato FCS3.1
Gestión y seguridad de usuarios
Cuentas de usuario y administrador: sbasic/admin
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | 5 dispositivos de protección del software Attune™ NxT, 5 copia del software Attune™ NxT |
| Cantidad | 5 unidad |
| Para utilizar con (equipo) | Armonizar NxT Citómetro de enfoque acústico |
| Tipo de producto | Software de licencia única Attune™ NxT |