Learn More
Invitrogen™ Kit de mantenimiento Attune™ NxT
Código de producto. 17174729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17174729 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 17174729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A43038
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El kit de mantenimiento Attune NxT le ayudará a evitar el tiempo de inactividad y a garantizar un funcionamiento óptimo del hardware del citómetro de focalización acústica de Attune NxT.
Este práctico kit incluye suficientes suministros para realizar todos los procedimientos de mantenimiento preventivo recomendados durante 12 meses. Estos procedimientos son: sustitución de la jeringa (bianual), del tubo SIP (anual) y frascos de instrumentos (anual), así como realizar la descontaminación del sistema (trimestral). El kit incluye 1 frasco de residuos, 1 cubeta de fluido de focalización, 12 filtros de fluido de focalización, 2 jeringas, 1 tubo SIP y 1 solución de eliminación de burbujas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Attune
Contenido y almacenamiento • 1 frasco de residuos
• 1 frasco de líquido de focalización
• 12 filtros de líquido de focalización
• 2 jeringas
• 1 tubo SIP
• 1 solución de eliminación de burbujas
Almacénese a temperatura ambiente.
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formato de bloque No intercambiable
Para utilizar con (equipo) Citómetro de focalización acústica Attune™
Tipo de producto Kit de mantenimiento de citómetros de flujo