Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT and CytPix Focus BTL Tubing
Descripción
- This is replacement tubing for the focusing fluid bottle of the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer.
- The tubing can be replaced easily without replacing the entire bottle assembly if the tubing connector to the instrument is broken.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | FPL |
| Incluye | 1 tubing set |
| Cantidad | 1 unidad |
| Formato | Tubing |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (equipo) | Attune NxT |
| Tipo de producto | Tubing |